Stampa…
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908749-1G PC908749-250MG
APOSPC908749-1GEA 611 EUR
APOSPC908749-1G APOSPC908749-250MG
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₃FN₂O
Peso molecolare: 114,078 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00223678
CAS Number: 214290-48-9