Stampa…
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908731-100MG PC908731-1G PC908731-250MG
APOSPC908731-100MGEA 168 EUR
APOSPC908731-100MG APOSPC908731-1G APOSPC908731-250MG
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde 95%
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde
Formula: C₉H₅FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052336
CAS Number: 555155-07-2