3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908697-1G
PC908697-5G
APOSPC908697-1GEA
270
EUR
APOSPC908697-1G
APOSPC908697-5G
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid
Formula:
C₉H₈F₂O₂ Peso molecolare: 186,155 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06823978 CAS Number: 167683-63-8 |