Stampa…
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine
PC908669-10G PC908669-1G PC908669-5G
APOSPC908669-10GEA 611 EUR
APOSPC908669-10G APOSPC908669-1G APOSPC908669-5G
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Peso molecolare: 157,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116333
CAS Number: 276875-21-9