Stampa…
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908667-1G PC908667-5G
APOSPC908667-1GEA 203 EUR
APOSPC908667-1G APOSPC908667-5G
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine
Formula: C₉H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09741966
CAS Number: 116753-49-2