Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908643-1G PC908643-250MG PC908643-5G
APOSPC908643-1GEA 379 EUR
APOSPC908643-1G APOSPC908643-250MG APOSPC908643-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅BrF₃N
Peso molecolare: 264,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17215879
CAS Number: 955978-75-3