Stampa…
2,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)-N-methylmethanamine
PC908597-1G PC908597-500MG
APOSPC908597-1GEA 438 EUR
APOSPC908597-1G APOSPC908597-500MG
2,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
2,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Peso molecolare: 157,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09047006
CAS Number: 696589-32-9