Stampa…
2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908567-1G PC908567-250MG
APOSPC908567-1GEA 177 EUR
APOSPC908567-1G APOSPC908567-250MG
2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline 95%
2,6-Difluoro-3,5-dimethoxyaniline
Formula: C₈H₉F₂NO₂
Peso molecolare: 189,159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12973804
CAS Number: 651734-54-2