Stampa…
6-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908525-100MG PC908525-250MG
APOSPC908525-100MGEA 84.1 EUR
APOSPC908525-100MG APOSPC908525-250MG
6-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-1-ol
Formula: C₁₀H₇FO
Peso molecolare: 162.16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15528810
CAS Number: 804498-72-4