Stampa…
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908520-1G PC908520-250MG PC908520-5G
APOSPC908520-1GEA 91.6 EUR
APOSPC908520-1G APOSPC908520-250MG APOSPC908520-5G
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione
Formula: C₈H₃BrFNO₂
Peso molecolare: 244,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03150727
CAS Number: 380431-78-7