Stampa…
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908484-1G PC908484-250MG
APOSPC908484-1GEA 50.2 EUR
APOSPC908484-1G APOSPC908484-250MG
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol
Formula: C₅H₃BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257625
CAS Number: 1256822-94-2