Stampa…
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908480-100MG PC908480-1G PC908480-250MG
APOSPC908480-100MGEA 111 EUR
APOSPC908480-100MG APOSPC908480-1G APOSPC908480-250MG
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde
Formula: C₉H₅FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18819778
CAS Number: 199391-70-3