2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC908445-100MG
PC908445-250MG
APOSPC908445-100MGEA
43.5
EUR
APOSPC908445-100MG
APOSPC908445-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol
Formula:
C₆H₅F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18261897 CAS Number: 205043-09-0 |