Stampa…
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908435-100MG PC908435-250MG
APOSPC908435-100MGEA 98.9 EUR
APOSPC908435-100MG APOSPC908435-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀FN·ClH
Peso molecolare: 187,642 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16295032
CAS Number: 731859-02-2