Stampa…
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-6-fluoroindoline-2,3-dione
PC908426-1G PC908426-250MG
APOSPC908426-1GEA 455 EUR
APOSPC908426-1G APOSPC908426-250MG
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione 90%
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₈H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 199,566 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20485537
CAS Number: 940054-45-5