Stampa…
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Fornitore: Apollo Scientific
PC908415-1G PC908415-250MG PC908415-500MG
APOSPC908415-1GEA 768 EUR
APOSPC908415-1G APOSPC908415-250MG APOSPC908415-500MG
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Formula: C₅H₇F₂I
Peso molecolare: 232,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26521335
CAS Number: 1434142-22-9