Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC908371-1G
PC908371-500MG
APOSPC908371-1GEA
1270
EUR
APOSPC908371-1G
APOSPC908371-500MG
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Formula:
C₈H₁₂F₂O₂ Peso molecolare: 178,176 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23105921 CAS Number: 227607-45-6 |