Stampa…
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC908345-100MG PC908345-1G PC908345-500MG
APOSPC908345-100MGEA 344 EUR
APOSPC908345-100MG APOSPC908345-1G APOSPC908345-500MG
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Formula: C₇H₁₁F₂N·ClH
Peso molecolare: 183,627 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22566009
CAS Number: 1423032-71-6