Stampa…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
PC908306-1G PC908306-250MG PC908306-500MG
APOSPC908306-1GEA 1080 EUR
APOSPC908306-1G APOSPC908306-250MG APOSPC908306-500MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
Formula: C₅H₉F₃N₂
Peso molecolare: 154,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18882621
CAS Number: 1339236-05-3