Stampa…
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908211-10G PC908211-1G PC908211-5G
APOSPC908211-10GEA 1290 EUR
APOSPC908211-10G APOSPC908211-1G APOSPC908211-5G
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₅ClFNO₂S
Peso molecolare: 245,658 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19200505
CAS Number: 194032-33-2