Stampa…
5,8-Difluorochroman-4-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908206-100MG PC908206-250MG
APOSPC908206-100MGEA 123 EUR
APOSPC908206-100MG APOSPC908206-250MG
5,8-Difluorochroman-4-one 97%
5,8-Difluorochroman-4-one
Formula: C₉H₆F₂O₂
Peso molecolare: 184,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11518475
CAS Number: 942196-01-2