5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC908205-100MG
PC908205-250MG
APOSPC908205-100MGEA
201
EUR
APOSPC908205-100MG
APOSPC908205-250MG
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole
Formula:
C₉H₈FN Peso molecolare: 149,165 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11007869 CAS Number: 1082041-52-8 |