Stampa…
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908171-1G PC908171-250MG
APOSPC908171-1GEA 1120 EUR
APOSPC908171-1G APOSPC908171-250MG
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₆BrFO
Peso molecolare: 229,046 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18647721
CAS Number: 866862-25-1