Stampa…
9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908162-100MG PC908162-250MG
APOSPC908162-100MGEA 84.1 EUR
APOSPC908162-100MG APOSPC908162-250MG
9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 97%
9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Formula: C₁₀H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584723
CAS Number: 1151397-80-6