Stampa…
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-iodobenzene
PC9081-1G PC9081-25G PC9081-5G
APOSPC9081-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9081-1G APOSPC9081-25G APOSPC9081-5G
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
Peso molecolare: 318,885 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458121
CAS Number: 914636-91-2