Stampa…
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908037-1G PC908037-250MG
APOSPC908037-1GEA 387 EUR
APOSPC908037-1G APOSPC908037-250MG
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₃F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16876871
CAS Number: 433940-02-4