Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908031-1G
PC908031-250MG
PC908031-5G
APOSPC908031-1GEA
328
EUR
APOSPC908031-1G
APOSPC908031-250MG
APOSPC908031-5G
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Formula:
C₁₀H₉FO₃ Peso molecolare: 196,175 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26679549 CAS Number: 198477-82-6 |