3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908025-1G
PC908025-5G
APOSPC908025-1GEA
147
EUR
APOSPC908025-1G
APOSPC908025-5G
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₄F₂N₂ Peso molecolare: 154,117 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26687812 CAS Number: 1505597-04-5 |