6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908023-1G
PC908023-5G
APOSPC908023-1GEA
290
EUR
APOSPC908023-1G
APOSPC908023-5G
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₄F₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22490563 CAS Number: 1805635-10-2 |