2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908020-1G
PC908020-250MG
APOSPC908020-1GEA
807
EUR
APOSPC908020-1G
APOSPC908020-250MG
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile
Formula:
C₇H₃F₂NO Peso molecolare: 155,102 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18394850 CAS Number: 1261793-35-4 |