Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908006-1G PC908006-250MG PC908006-5G
APOSPC908006-1GEA 161 EUR
APOSPC908006-1G APOSPC908006-250MG APOSPC908006-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21337355
CAS Number: 1427438-75-2