Stampa…
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC908001-1G PC908001-5G
APOSPC908001-1GEA 212 EUR
APOSPC908001-1G APOSPC908001-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Peso molecolare: 193,003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26407306
CAS Number: 1785621-05-7