Stampa…
Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907947-1G PC907947-5G
APOSPC907947-1GEA 190 EUR
APOSPC907947-1G APOSPC907947-5G
Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Methyl 3-fluorobenzoylacetate
Formula: C₁₀H₉FO₃
Peso molecolare: 196,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424771
CAS Number: 260246-17-1