Stampa…
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907941-1G PC907941-5G
APOSPC907941-1GEA 306 EUR
APOSPC907941-1G APOSPC907941-5G
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11555043
CAS Number: 587-47-3