Stampa…
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine, (R)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
PC9079-1G PC9079-250MG PC9079-100MG
APOSPC9079-1GEA 193 EUR
APOSPC9079-1G APOSPC9079-250MG APOSPC9079-100MG
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06761859
CAS Number: 761390-58-3
UN: 2735
ADR: 8,III