Stampa…
5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907873-1G PC907873-250MG
APOSPC907873-1GEA 575 EUR
APOSPC907873-1G APOSPC907873-250MG
5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277260
CAS Number: 884495-12-9