Stampa…
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907868-100MG PC907868-250MG
APOSPC907868-100MGEA 115 EUR
APOSPC907868-100MG APOSPC907868-250MG
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₉FN₂O
Peso molecolare: 204,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13180648
CAS Number: 937400-07-2