Stampa…
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907867-100MG PC907867-1G PC907867-250MG
APOSPC907867-100MGEA 89.9 EUR
APOSPC907867-100MG APOSPC907867-1G APOSPC907867-250MG
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine
Formula: C₉H₉F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910057
CAS Number: 474709-85-8