Stampa…
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907849-1G PC907849-5G
APOSPC907849-1GEA 219 EUR
APOSPC907849-1G APOSPC907849-5G
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formula: C₇H₅FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033911
CAS Number: 904815-05-0