Stampa…
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907768-1G PC907768-250MG
APOSPC907768-1GEA 314 EUR
APOSPC907768-1G APOSPC907768-250MG
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₈H₄F₂N₂O
Peso molecolare: 182,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24564974
CAS Number: 933823-89-3