Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC907736-100MG PC907736-250MG
APOSPC907736-100MGEA 46.4 EUR
APOSPC907736-100MG APOSPC907736-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Formula: C₆H₆ClFN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16621230
CAS Number: 1192479-35-8