Stampa…
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907708-1G PC907708-250MG
APOSPC907708-1GEA 648 EUR
APOSPC907708-1G APOSPC907708-250MG
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 187,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17276533
CAS Number: 1186194-15-9