Stampa…
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907636-1G PC907636-250MG
APOSPC907636-1GEA 539 EUR
APOSPC907636-1G APOSPC907636-250MG
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₁₀H₁₀FN₃
Peso molecolare: 191,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02055804
CAS Number: 514801-12-8