Stampa…
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907591-1G PC907591-250MG
APOSPC907591-1GEA 790 EUR
APOSPC907591-1G APOSPC907591-250MG
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine
Formula: C₈H₉ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09814029
CAS Number: 823188-81-4