Stampa…
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907573-1G PC907573-250MG
APOSPC907573-1GEA 790 EUR
APOSPC907573-1G APOSPC907573-250MG
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₀FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094746
CAS Number: 406923-91-9