Stampa…
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC907544-1G PC907544-250MG
APOSPC907544-1GEA 415 EUR
APOSPC907544-1G APOSPC907544-250MG
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18258153
CAS Number: 1256792-34-3