Stampa…
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907459-1G PC907459-250MG
APOSPC907459-1GEA 272 EUR
APOSPC907459-1G APOSPC907459-250MG
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine
Formula: C₄HBrF₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787386
CAS Number: 903131-29-3