Stampa…
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907410-1G PC907410-250MG
APOSPC907410-1GEA 807 EUR
APOSPC907410-1G APOSPC907410-250MG
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Peso molecolare: 189,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18791579
CAS Number: 1129458-32-7