Stampa…
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC907340-1G PC907340-250MG
APOSPC907340-1GEA 538 EUR
APOSPC907340-1G APOSPC907340-250MG
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06823826
CAS Number: 366-56-3