Stampa…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ylamine
PC907339-1G PC907339-250MG PC907339-5G
APOSPC907339-1GEA 81.5 EUR
APOSPC907339-1G APOSPC907339-250MG APOSPC907339-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₅H₆F₃N₃
Peso molecolare: 165,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06805773
CAS Number: 149978-43-8